1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanol
H55063.06 H55063.14
H55063.06EA 527 DKK
H55063.06 H55063.14
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
Purity: 99% CAS No.: 122-96-3 Molecular Formula: C8H18N2O2 Formula Weight: 174.24 Melting Point: 133-136° Boiling Point: 215-220°/50mm MDL No.: MFCD00006157
Formel: C₈H₁₈N₂O₂
Molekylvægt: 174.24 g/mol
Kogepunkt: 215…220 °C (50 mmHg)
Smeltepunkt: 133…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006157
CAS-nummer: 122-96-3
EINECS: 204-586-0