3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzonitrile
H55012.03 H55012.06
H55012.03EA 715 DKK
H55012.03 H55012.06
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 190771-22-3 Molecular Formula: C12H13NSi Formula Weight: 199.33 Melting Point: 42-47° MDL No.: MFCD09260494
Formel: C₁₂H₁₃NSi
Smeltepunkt: 42…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260494
CAS-nummer: 190771-22-3