(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H54963.MD
H54963.03
H54963.MDEA
533
DKK
H54963.MD
H54963.03
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine
Purity: 97%
CAS No.: 3468-18-6
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 130-135°
MDL No.: MFCD04973297
Formel:
C₉H₁₀N₂ Smeltepunkt: 130…135 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04973297 CAS-nummer: 3468-18-6 |