1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(Chloroacetyl)-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
H54647.MD
H54647.03
H54647.06
H54647.MDEA
560
DKK
H54647.MD
H54647.03
H54647.06
1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine 97%
1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
Purity: 97%
CAS No.: 762240-99-3
Molecular Formula: C4H4ClF3N2O2
Formula Weight: 204.53
MDL No.: MFCD07779449
Formel:
C₄H₄ClF₃N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07779449 CAS-nummer: 762240-99-3 |