1H-Indol-6-ylmethylamine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H54640.MD
H54640.03
H54640.MDEA
694
DKK
H54640.MD
H54640.03
1H-Indol-6-ylmethylamine 97%
1H-Indol-6-ylmethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 3468-17-5
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
MDL No.: MFCD06213839
Formel:
C₉H₁₀N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06213839 CAS-nummer: 3468-17-5 |