4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H54552.03
H54552.06
H54552.03EA
1590
DKK
H54552.03
H54552.06
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine 97%
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine
Purity: 97%
CAS No.: 14394-61-7
Molecular Formula: C6H8ClN3
Formula Weight: 157.60
MDL No.: MFCD00462111
Formel:
C₆H₈ClN₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00462111 CAS-nummer: 14394-61-7 |