1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H54506.03
H54506.06
H54506.03EA
640
DKK
H54506.03
H54506.06
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine
Purity: 97%
CAS No.: 699-03-6
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₀BrN Kogepunkt: 231…232 °C Massefylde: 1,461 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04507522 CAS-nummer: 699-03-6 |