Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H54448.03 H54448.06 H54448.14
H54448.03EA 1230 DKK
H54448.03 H54448.06 H54448.14
Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 10070-92-5 Molecular Formula: C5H4N2O Formula Weight: 108.10 Melting Point: 39-43° Boiling Point: 80-82°/4mm MDL No.: MFCD03426065
Formel: C₅H₄N₂O
Kogepunkt: 80…82 °C (4 mmHg)
Smeltepunkt: 39…43 °C
Massefylde: 1,23
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03426065
CAS-nummer: 10070-92-5