8-Methoxyquinoline 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H54430.MD H54430.03 H54430.06
H54430.MDEA 554 DKK
H54430.MD H54430.03 H54430.06
8-Methoxyquinoline 96%
8-Methoxyquinoline
Purity: 96% CAS No.: 938-33-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 38-41° MDL No.: MFCD00957068
Formel: C₁₀H₉NO
Smeltepunkt: 38…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00957068
CAS-nummer: 938-33-0
EINECS: 213-341-7