4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H54156.03
H54156.06
H54156.03EA
1010
DKK
H54156.03
H54156.06
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline 97%
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline
Purity: 97%
CAS No.: 82925-02-8
Molecular Formula: C19H24N2O2
Formula Weight: 312.41
MDL No.: MFCD04974539
Formel:
C₁₉H₂₄N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04974539 CAS-nummer: 82925-02-8 |