2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H54100.03 H54100.06
H54100.03EA 1860 DKK
H54100.03 H54100.06
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl
Purity: 97% CAS No.: 114772-40-6 Molecular Formula: C18H19BrO2 Formula Weight: 347.24 MDL No.: MFCD06657561
Formel: C₁₈H₁₉BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657561
CAS-nummer: 114772-40-6
EINECS: 442-850-9