5,7-Dichloro-1-indanone 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H54007.03
H54007.06
H54007.03EA
1340
DKK
H54007.03
H54007.06
5,7-Dichloro-1-indanone 97%
5,7-Dichloro-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 448193-94-0
Molecular Formula: C9H6Cl2O
Formula Weight: 201.05
Melting Point: 98°
MDL No.: MFCD09908160
Formel:
C₉H₆Cl₂O Smeltepunkt: 98 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09908160 CAS-nummer: 448193-94-0 |