1-Ethynylcyclohexylamine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H53514.06
H53514.14
H53514.06EA
1530
DKK
H53514.06
H53514.14
1-Ethynylcyclohexylamine 98%
1-Ethynylcyclohexylamine
Purity: 98%
CAS No.: 30389-18-5
Molecular Formula: C8H13N
Formula Weight: 123.20
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 65-66°/20mm
UN No.: UN2734
MDL No.: MFCD00001489
Formel:
C₈H₁₃N Kogepunkt: 65…66 °C (20 mmHg) Massefylde: 0,913 Flammepunkt: 42 °C (108 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001489 CAS-nummer: 30389-18-5 EINECS: 250-172-8 ADR: 8,II |