4-Diethylamino-2-butyn-1-ol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H53501.06
H53501.14
H53501.06EA
680
DKK
H53501.06
H53501.14
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol 98%
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 10575-25-4
Molecular Formula: C8H15NO
Formula Weight: 141.21
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.479
Boiling Point: 231-232°
MDL No.: MFCD00671356
Formel:
C₈H₁₅NO Kogepunkt: 231…232 °C Massefylde: 0,952 Flammepunkt: 104 °C (219 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00671356 CAS-nummer: 10575-25-4 EINECS: 234-163-6 |