Benzyl propargyl ether 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
((Prop-2-yn-1-yloxy)methyl)benzene
H53481.06
H53481.14
H53481.06EA
605
DKK
H53481.06
H53481.14
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 4039-82-1
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 101-101°/18mm
MDL No.: MFCD00483987
Formel:
C₁₀H₁₀O Molekylvægt: 146.189 g/mol Kogepunkt: 101…101 °C (18 mmHg) Massefylde: 1.011 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00483987 CAS-nummer: 4039-82-1 |