tert-Butyl propargyl ether 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H53480.06
H53480.14
H53480.22
H53480.06EA
553
DKK
H53480.06
H53480.14
H53480.22
tert-Butyl propargyl ether 98%
tert-Butyl propargyl ether
Purity: 98%
CAS No.: 16314-18-4
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.418
Boiling Point: 119°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD07368651
Formel:
C₇H₁₂O Molekylvægt: 112.172 g/mol Kogepunkt: 119 °C Massefylde: 0.835 Flammepunkt: 20 °C (68 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07368651 CAS-nummer: 16314-18-4 ADR: 3 II |