5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H53457.06
H53457.14
H53457.06EA
1500
DKK
H53457.06
H53457.14
5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol 97%
5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 13224-84-5
Molecular Formula: C8H16OSi
Formula Weight: 156.30
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.457
Boiling Point: 76°/15mm
MDL No.: MFCD00190229
Formel:
C₈H₁₆OSi Kogepunkt: 76 °C (15 mmHg) Massefylde: 0,861 Flammepunkt: 84 °C (183 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00190229 CAS-nummer: 13224-84-5 |