cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H53446.06 H53446.14
H53446.06EA 2330 DKK
H53446.06 H53446.14
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 95%
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Purity: 95% CAS No.: 2746-19-2 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Melting Point: 140-145° MDL No.: MFCD00630580
Formel: C₉H₈O₃
Smeltepunkt: 140…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00630580
CAS-nummer: 2746-19-2
EINECS: 220-384-5