Propargyl benzoate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Prop-2-yn-1-yl benzoate
H53444.06 H53444.14
H53444.06EA 622 DKK
H53444.06 H53444.14
Propargyl benzoate 98%
Propargyl benzoate
Purity: 98% CAS No.: 6750-04-5 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 225-226° MDL No.: MFCD00996341
Formel: C₁₀H₈O₂
Molekylvægt: 160.17 g/mol
Kogepunkt: 225…226 °C
Massefylde: 1.106
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00996341
CAS-nummer: 6750-04-5