1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53435.06 H53435.14
H53435.06EA 1020 DKK
H53435.06 H53435.14
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol 97%
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 214746-69-7 Molecular Formula: C20H21NO Formula Weight: 291.39 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD17677347
Formel: C₂₀H₂₁NO
Molekylvægt: 291.39 g/mol
Smeltepunkt: 142…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17677347
CAS-nummer: 214746-69-7