1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
α-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzenemethanol
H53426.06
H53426.14
H53426.06EA
1030
DKK
H53426.06
H53426.14
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 97%
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 89530-34-7
Molecular Formula: C12H16OSi
Formula Weight: 204.34
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5193
MDL No.: MFCD05864336
Formel:
C₁₂H₁₆OSi Molekylvægt: 204.35 g/mol Massefylde: 0.961 Flammepunkt: 110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05864336 CAS-nummer: 89530-34-7 |