5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H53422.03
H53422.06
H53422.14
H53422.03EA
1020
DKK
H53422.03
H53422.06
H53422.14
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Purity: 97%
CAS No.: 699-95-6
Molecular Formula: C9H14O2
Formula Weight: 154.21
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.523
Boiling Point: 97°/20mm
MDL No.: MFCD00799568
Formel:
C₉H₁₄O₂ Kogepunkt: 97 °C (20 mmHg) Massefylde: 1,027 Flammepunkt: 113 °C (235 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00799568 CAS-nummer: 699-95-6 |