tert-Butyl pivalate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl trimethylacetate
H53395.06 H53395.14 H53395.22
H53395.06EA 428 DKK
H53395.06 H53395.14 H53395.22
tert-Butyl pivalate 98%
tert-Butyl pivalate
Purity: 98% CAS No.: 16474-43-4 Molecular Formula: C9H18O2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.392 Boiling Point: 134-135° MDL No.: MFCD01861974
Formel: C₉H₁₈O₂
Molekylvægt: 158.24 g/mol
Kogepunkt: 134…135 °C
Massefylde: 0.813
Flammepunkt: >62 °C (144 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861974
CAS-nummer: 16474-43-4