tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52784.06
H52784.14
H52784.06EA
1520
DKK
H52784.06
H52784.14
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 116574-71-1
Molecular Formula: C11H21NO3
Formula Weight: 215.29
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD03094733
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ Smeltepunkt: 77…81 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094733 CAS-nummer: 116574-71-1 |