trans-N-Boc-4-cyano-L-proline 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52563.MD H52563.03
H52563.MDEA 4940 DKK
H52563.MD H52563.03
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline 97%
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline
Purity: 97% CAS No.: 273221-94-6 Molecular Formula: C11H16N2O4 Formula Weight: 240.26 MDL No.: MFCD01860670
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01860670
CAS-nummer: 273221-94-6