Boc-Lys(ME)2-OH 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Boc-Lys(Me)₂-OH
H52437.MD H52437.03
H52437.MDEA 1130 DKK
H52437.MD H52437.03
Boc-Lys(ME)2-OH 97%
Boc-Lys(ME)2-OH
Purity: 97% CAS No.: 65671-53-6 Molecular Formula: C13H26N2O4 Formula Weight: 274.36 MDL No.: MFCD00076965
Formel: C₁₃H₂₆N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00076965
CAS-nummer: 65671-53-6