(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52425.03 H52425.06
H52425.03EA 1050 DKK
H52425.03 H52425.06
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Purity: 97% CAS No.: 168466-84-0 Molecular Formula: C12H18N2 Formula Weight: 190.29 MDL No.: MFCD03093374
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093374
CAS-nummer: 168466-84-0