(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52424.MD
H52424.03
H52424.MDEA
1800
DKK
H52424.MD
H52424.03
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine 97%
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
Purity: 97%
CAS No.: 674792-05-3
Molecular Formula: C12H24N2O2
Formula Weight: 228.33
MDL No.: MFCD03787918
Formel:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03787918 CAS-nummer: 674792-05-3 |