4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52355.03
H52355.06
H52355.03EA
1840
DKK
H52355.03
H52355.06
4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
4-Bromofuran-2-carboxamide
Purity: 96%
CAS No.: 957345-95-8
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 189.99
MDL No.: MFCD12755858
Formel:
C₅H₄BrNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12755858 CAS-nummer: 957345-95-8 |