N-(2-Hydroxyethyl)formamide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52345.MD H52345.03 H52345.06
H52345.MDEA 1350 DKK
H52345.MD H52345.03 H52345.06
N-(2-Hydroxyethyl)formamide 97%
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
Purity: 97% CAS No.: 693-06-1 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 MDL No.: MFCD00021040
Formel: C₃H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021040
CAS-nummer: 693-06-1
EINECS: 211-741-6