N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H52298.03 H52298.06
H52298.03EA 1300 DKK
H52298.03 H52298.06
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine ≥98%
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine
Purity: 98+% CAS No.: 4836-13-9 Molecular Formula: C16H17N3O5 Formula Weight: 331.33 MDL No.: MFCD00010115
Formel: C₁₆H₁₇N₃O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010115
CAS-nummer: 4836-13-9
EINECS: 225-421-9