1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52232.03
H52232.06
H52232.03EA
593
DKK
H52232.03
H52232.06
1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime 97%
1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime
Purity: 97%
CAS No.: 1758-54-9
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
MDL No.: MFCD00605540
Formel:
C₇H₈N₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00499500 CAS-nummer: 1758-54-9 |