Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H52176.03 H52176.06
H52176.03EA 2210 DKK
H52176.03 H52176.06
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 201484-50-6 Molecular Formula: C30H25NO4 Formula Weight: 463.53 Melting Point: 125-129° Beilstein Reference: 8873562 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00672337
Formel: C₃₀H₂₅NO₄
Smeltepunkt: 125…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672337
CAS-nummer: 201484-50-6
ADR: 9,III