N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-3-(4-thiazolyl)-Alanine, Fmoc-β-(4-Thiazolyl)-Ala-OH, Fmoc-L-(4-thiazolyl)-Alanine
H52071.MD H52071.03 H52071.06
H52071.MDEA 876 DKK
H52071.MD H52071.03 H52071.06
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine 95%
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
Purity: 95% CAS No.: 205528-32-1 Molecular Formula: C21H18N2O4S Formula Weight: 394.44 Melting Point: 178-179° MDL No.: MFCD00672568
Formel: C₂₁H₁₈N₂O₄S
Smeltepunkt: 178…179 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672568
CAS-nummer: 205528-32-1