3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-Phe(3,5-DiF)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,5-difluorophenyl)propanoic acid
H52069.03 H52069.06
H52069.03EA 3190 DKK
H52069.03 H52069.06
3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine 95%
3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 205526-24-5 Molecular Formula: C24H19F2NO4 Formula Weight: 423.40 MDL No.: MFCD00797579
Formel: C₂₄H₁₉F₂NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00797579
CAS-nummer: 205526-24-5