Boc-3-nitro-L-phenylalanine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Boc-L-3-Nitrophenylalanine, Boc-Phe(3-NO₂)-OH, 3-Nitro-L-phenylalanine, N-BOC protected
H52058.03 H52058.06
H52058.03EA 1990 DKK
H52058.03 H52058.06
Boc-3-nitro-L-phenylalanine 95%
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 131980-29-5 Molecular Formula: C14H18N2O6 Formula Weight: 310.31 MDL No.: MFCD01317033
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₆
Molekylvægt: 310.31 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01317033
CAS-nummer: 131980-29-5