Boc-3-chloro-L-phenylalanine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H52015.03 H52015.06
H52015.03EA 995 DKK
H52015.03 H52015.06
Boc-3-chloro-L-phenylalanine 95%
Boc-3-chloro-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 114873-03-9 Molecular Formula: C14H18ClNO4 Formula Weight: 299.75 MDL No.: MFCD00672515
Formel: C₁₄H₁₈ClNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672515
CAS-nummer: 114873-03-9