Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-4-(Boc-aminomethyl)-L-phenylalanine
H52008.MD H52008.03
H52008.MDEA 889 DKK
H52008.MD H52008.03
Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 204715-91-3 Molecular Formula: C30H32N2O6 Formula Weight: 516.59 MDL No.: MFCD01317015
Formel: C₃₀H₃₂N₂O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01317015
CAS-nummer: 204715-91-3