Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Fmoc-4-phenyl-Phe-OH, Fmoc-Bip(4,4')-OH
H52002.MD
H52002.03
H52002.06
H52002.MDEA
956
DKK
H52002.MD
H52002.03
H52002.06
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 199110-64-0
Molecular Formula: C30H25NO4
Formula Weight: 463.52
MDL No.: MFCD00191198
Formel:
C₃₀H₂₅NO₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00191198 CAS-nummer: 199110-64-0 |