2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-di-n-octylfluorene 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H51955.03 H51955.06
H51955.03EA 908 DKK
H51955.03 H51955.06
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-di-n-octylfluorene 95%
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-di-n-octylfluorene
Purity: 95% CAS No.: 196207-58-6 Molecular Formula: C41H64B2O4 Formula Weight: 642.58 MDL No.: MFCD16294554
Formel: C₄₁H₆₄B₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16294554
CAS-nummer: 196207-58-6