Benzene-1,4-dithiocarboxamide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H51857.03
H51857.06
H51857.03EA
1010
DKK
H51857.03
H51857.06
Benzene-1,4-dithiocarboxamide 97%
Benzene-1,4-dithiocarboxamide
Purity: 97%
CAS No.: 13363-51-4
Molecular Formula: C8H8N2S2
Formula Weight: 196.28
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00046866
Formel:
C₈H₈N₂S₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00046866 CAS-nummer: 13363-51-4 ADR: 6.1,III |