Pyridine-2-carboxamidoxime 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H51705.03 H51705.06
H51705.03EA 928 DKK
H51705.03 H51705.06
Pyridine-2-carboxamidoxime 97%
Pyridine-2-carboxamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 1772-01-6 Molecular Formula: C6H7N3O Formula Weight: 137.14 Melting Point: 115-120° MDL No.: MFCD00085159
Formel: C₆H₇N₃O
Smeltepunkt: 115…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085159
CAS-nummer: 1772-01-6