Uracil-5-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, 5-Formyluracil
H51098.MD H51098.03
H51098.MDEA 450 DKK
H51098.MD H51098.03
Uracil-5-carboxaldehyde 97%
Uracil-5-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 1195-08-0 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 MDL No.: MFCD00192185
Formel: C₅H₄N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192185
CAS-nummer: 1195-08-0