2-Cyano-6-methoxybenzothiazole 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-Methoxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
H51082.03 H51082.06
H51082.03EA 1540 DKK
H51082.03 H51082.06
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole 99%
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 943-03-3 Molecular Formula: C9H6N2OS Formula Weight: 190.22 MDL No.: MFCD00010537
Formel: C₉H₆N₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010537
CAS-nummer: 943-03-3