2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H51067.MD
H51067.03
H51067.MDEA
565
DKK
H51067.MD
H51067.03
2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde 98%
2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 325461-35-6
Molecular Formula: C28H46O4
Formula Weight: 446.66
MDL No.: MFCD03427237
Formel:
C₂₈H₄₆O₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03427237 CAS-nummer: 325461-35-6 |