4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
H51002.03
H51002.MD
H51002.03EA
2760
DKK
H51002.03
H51002.MD
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine 97%
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Purity: 97%
CAS No.: 53617-37-1
Molecular Formula: C8H16N2O
Formula Weight: 156.23
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD06740352
Formel:
C₈H₁₆N₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06740352 CAS-nummer: 53617-37-1 ADR: 8,III |