4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H50816.03
H50816.MD
H50816.03EA
3790
DKK
H50816.03
H50816.MD
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 66109-88-4
Molecular Formula: C12H14O2
Formula Weight: 190.24
MDL No.: MFCD08061006
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08061006 CAS-nummer: 66109-88-4 |