3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50769.03 H50769.MD
H50769.03EA 2960 DKK
H50769.03 H50769.MD
3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Purity: 96% CAS No.: 420137-14-0 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 MDL No.: MFCD08060975
Formel: C₁₁H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08060975
CAS-nummer: 420137-14-0