5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H50677.03 H50677.06
H50677.03EA 1040 DKK
H50677.03 H50677.06
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole 95%
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Purity: 95% CAS No.: 2251-79-8 Molecular Formula: C8H5F3N4 Formula Weight: 214.15 MDL No.: MFCD00052525
Formel: C₈H₅F₃N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06248886
CAS-nummer: 2251-79-8