2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H50673.03
H50673.MD
H50673.03EA
2120
DKK
H50673.03
H50673.MD
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime 97%
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
Purity: 97%
CAS No.: 258521-20-9
Molecular Formula: C10H10N4O3
Formula Weight: 234.22
MDL No.: MFCD01764763
Formel:
C₁₀H₁₀N₄O₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01764763 CAS-nummer: 258521-20-9 |